Learn More
Betametasona EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 18081760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081760 25 mg 25 miligramos
17949879 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18081760 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0201.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Betametasona EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 11,21-Diacetate
CAS 330157-05-6
Nombres de analitos o componentes Betamethasone 11,21-Diacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H33 F O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Betamethasone Acetate Imp. C (EP), Betamethasone 11,21-Diacetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-, (11beta,16beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate Related Compound C, Betamethasone Acetate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-11-acetiloxi-9-fluoro-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 476.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.221 g/mol