Learn More
Betametasona 9,11-Epóxido 17,21-Dipropionato, TRC
Código de producto. 30004669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004669 10 mg 10 miligramos
30008361 100 mg 100 miligramos
30006487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32706010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66917-44-0
Fórmula molecular C28 H36 O7
Peso molecular (g/mol) 484.58
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime
Nombre IUPAC 4-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidilo]fenol
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 9,11-Epoxide 17,21-Dipropionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.2461
Porcentaje de pureza >95%