Learn More
Bemetasona 21-Propionato, TRC
Código de producto. 18031730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031730 25 mg 25 miligramos
18091730 5 mg 5 miligramos
18052030 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18031730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32702025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75883-07-7
Fórmula molecular C25 H33 F O6
Peso molecular (g/mol) 448.52
Sinónimo Betamethasone 21-Propionate, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Clobetasol Propionate Imp. K (EP), Betamethasone Dipropionate Imp. C (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC [Propanoato [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 21-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.2261
Porcentaje de pureza >95%