Learn More
Betametonasona 21-O-carbonato de etilo, TRC
Código de producto. 30138155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138155 100 mg 100 miligramos
30136658 250 mg 250 miligramos
30004007 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB327120100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52619-05-3
Fórmula molecular C25 H33 F O7
Peso molecular (g/mol) 464.52
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-, (11beta,16beta)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone EP Impurity D
Nombre IUPAC carbonato etil [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] carbonato
SMILES CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 21-(ethyl carbonate)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33FO7/c1-5-32-21(30)33-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.221