Learn More
Betametasona 21-mesilato (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone 21-Mesylate |
| CAS | 1881-66-9 |
| Fórmula molecular | C23H31FO7S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-O-Mesylbetamethasone, Betamethasone 21-Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31FO7S/c1-13-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-20(14,2)22(16,24)18(26)11-21(17,3)23(13,28)19(27)12-31-32(4,29)30/h7-8,10,13,16-18,26,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 470.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.1775 |