Learn More
Betametasona 17-propionato 21-mesilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone 17-propionate 21-mesylate |
| CAS | 15423-80-0 |
| Fórmula molecular | C26 H35 F O8 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-21-[(methylsulphonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Betamethasone 17-Propionate 21-Mesilate, (11β,16β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-methanesulfonate 17-propionate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16β)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35FO8S/c1-6-22(31)35-26(21(30)14-34-36(5,32)33)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(28)9-10-23(16,3)25(18,27)20(29)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-20,29H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,18-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-(2-metilsulfoniloxiacetil)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 526.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 526.2037 |