Learn More
Betametasona 17-Butirato, TRC
Código de producto. 30010691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010691 100 mg 100 miligramos
30006845 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB327090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5534-14-5
Fórmula molecular C26H35FO6
Peso molecular (g/mol) 462.55
Sinónimo 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Butyrate;
Nombre IUPAC [(8S,9S,10S,11S,13S,16S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)OC1([C@@H](C)CC2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 17-Butyrate
Nombres de analitos o componentes Betamethasone 17-Butyrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35FO6/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-28)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,27)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-20,28,30H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19?,20-,23-,24-,25+,26?/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2418