Learn More
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, MedChemExpress
Descripción
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate is a topical corticosteroid with potential in the treatment of inflammatory skin diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone-17-butyrate-21-propionate |
| CAS | 2-1-5534 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H39FO7 |
| Cantidad | 20 mg |
| SMILES | O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])CCC3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CCC)=O)COC(CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 518.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 518.61 |
| Porcentaje de pureza | 98.91% |
| Mostrar más |