Learn More
Betametasona 17-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone 17-Acetate |
| CAS | 5534-12-3 |
| Fórmula molecular | C24H31FO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (11beta,16beta)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 17alpha-Acetate, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(28)7-8-21(15,3)23(17,25)19(29)11-22(18,4)24(13,20(30)12-26)31-14(2)27/h7-8,10,13,17-19,26,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 434.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.2105 |