Learn More
Betametasona-∆17,20 21-aldehído (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone-delta17,20 21-Aldehyde (Mixture of Isomers) |
| CAS | 6762-45-4 |
| Fórmula molecular | C22H27FO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (11β,16β)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-pregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/b19-17-/t12-,15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]\1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4([C@]3([C@H](C[C@@]2(/C1=C(/C=O)\O)C)O)F)C |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-2-hidroxiacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 374.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1893 |