Learn More
Monohidrato de betaína, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299400 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299400 100 g Frasco de vidrio 100 g
10144613 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402191000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 590-47-6 | C5H13NO3 | 135.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-47-6 , 107-43-7
Fórmula molecular C5H13NO3
Peso molecular (g/mol) 135.16
Número MDL MFCD00150010
Clave InChI NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine monohydrate, 2-trimethylammonio acetate hydrate, glycine betaine hydrate, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, tpu0itr2br, bet hydrate, betaine, hydrate, dsstox_cid_29381, dsstox_rid_83496
PubChem CID 134128033
Nombre IUPAC carboximetil(trimetil)azanio;hidróxido;hidrato
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βine monohydrate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 11% to 13.5% (140°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3NCH2CO2H·OH
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 346
Índice Merck 15, 1181
Transmitancia 95% min. (c=10, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.16
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Grado Análisis
Forma física Cristales o polvo de cristalina