Learn More
Cloruro de éster metílico de betaína, Mikromol™
Código de producto. 30049578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049578 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049578 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0611.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de éster metílico de betaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaine Methyl Ester Chloride
CAS 10-8-3032
Nombres de analitos o componentes Betaine Methyl Ester Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 N O2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, methyl ester (6CI,7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, methyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), Betaine methyl ester chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14NO2.ClH/c1-7(2,3)5-6(8)9-4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COC(=O)C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Cloruro de (2-metoxi-2-oxoetil)-trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 167.63
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0713 g/mol