Learn More
Cloruro de éster isopropílico de betaína, Mikromol™
Descripción
Cloruro de éster isopropílico de betaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betaine Isopropyl Ester Chloride |
| CAS | 110675-64-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Betaine Isopropyl Ester Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H18 N O2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethyl-1-[(1-methylethoxy)carbonyl]-methanaminium chloride (1:1), Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxo-, chloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(2)11-8(10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC(C)OC(=O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetil-(2-oxo-2-propan-2-iloxietil)azanio |
| Mostrar más |