Learn More
Clorhidrato de betaína, TRC
Código de producto. 30138242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
4 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
20 miligramos
4 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138242 4 mg 4 miligramos
30135294 20 mg 20 miligramos
17981135 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3251554MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-46-5
Fórmula molecular C5 H12 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 153.61
Sinónimo Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride
Nombre IUPAC carboximetil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaine hydrochloride
Nombres de analitos o componentes Betaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 4 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0557