Learn More
Clorhidrato de betaína, LoGiCal
Código de producto. 30463883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463883 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463883 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0611.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaine hydrochloride
CAS 590-46-5
Nombres de analitos o componentes Betaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H12 N O2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O
Nombre IUPAC carboximetil(trimetil)azanio;cloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 153.61
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0557 g/mol