Learn More
Clorhidrato de betaína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453157 1000 g 1000 g
11463157 250 g 250 g
11473157 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16122.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Betaine hydrochloride is a naturally occurring compound that has been of interest for its role in osmoregulation. As a drug, it has been used as a source of hydrochloric acid in the treatment of hypochlorhydria. Betaine has also been used in the treatment of liver disorders, for hyperkalemia, for homocystinuria and for gastrointestinal disturbances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de betaína es un compuesto natural que ha suscitado gran interés por su papel en la osmoregulación. Como fármaco, se ha utilizado como fuente de ácido clorhídrico en el tratamiento de la hipoclorhidria. La betaína también se ha utilizado en el tratamiento de trastornos hepáticos, para la hiperpotasemia, la homocistinuria y los trastornos gastrointestinales.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-46-5
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00011903
Clave InChI HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaine hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 1000 g
Beilstein 3916181
Índice Merck 14,1179
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC (Carboximetil)trimetilazanium cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Betaine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Betaine hydrochloride