Learn More
Clorhidrato de betaína, 99 %, extra puro, especificado de acuerdo con los requisitos de U, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423405 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423405 250 g Frasco de plástico 250 GR
10783541 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10117793 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10423405 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164552500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-46-5
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00011903
Clave InChI HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
Nombre IUPAC carboximetil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 1181
Información de solubilidad Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Betaine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.