Learn More
Cloruro de éster etílico de betaína, Mikromol™
Description
Cloruro de éster etílico de betaína
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Betaine Ethyl Ester Chloride |
| CAS | 11-9-3032 |
| Nombres de analitos o componentes | Betaine Ethyl Ester Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H16 N O2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, ethyl ester (7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, ethyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-ethoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), (Carbethoxymethyl)trimethylammonium chloride, Ethoxycarbonylmethyltrimethylammonium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-5-10-7(9)6-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCOC(=O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (2-etoxi-2-oxoetil)-trimetilazanio |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?