Learn More
Clorhidrato de betaína-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betaine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219349-47-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H9 N O2 . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(Dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumyl)acetate hydrochloride, N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d3-ammonium chloride (N-methyl-d3), Betaine-d3 hydrochloride, Betaine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | cloruro de carboximetil-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 156.63 |
| Mostrar más |