Learn More
Betaína, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415847 500 g 500 g
11405847 100 g 100 g
11425847 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.86€
    118.65€ / 500 g
    Ahorro 27.21€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Betaine is an active ingredient in toothpaste to control the symptoms of dryness of the mouth. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis. It is also used for boosting the immune system and for improving athletic performance. It is helpful to prevent noncancerous tumors in the colon (colorectal adenomas).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La betaína es un principio activo utilizado en la pasta de dientes para controlar los síntomas de sequedad bucal. Se utiliza para tratar la homocistinuria, que es un defecto presente en la vía principal de la biosíntesis de la metionina. También se utiliza para reforzar el sistema inmunológico y para mejorar el rendimiento atlético. Es útil para prevenir tumores no cancerosos en el colon (adenomas colorrectales).
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-43-7
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.148
Número MDL MFCD00012123
Clave InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
Nombre IUPAC 2-(trimetilazaniomil)acetato
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaine
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 500 g
Beilstein 3537113
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1179
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%