Learn More
Cloruro de aldehído betaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betaine Aldehyde Chloride |
| CAS | 7758-31-8 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N O . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CC=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetil(2-oxoetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 137.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0607 |