Learn More
Betaína, 98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591451 100 g Frasco de plástico 100 g
10721424 500 g Frasco de plástico 500 g
13468448 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10246930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-43-7
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00012123
Clave InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
Nombre IUPAC 2-(trimetilazaniomil)acetato
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βine
Nombre de nota Anhydrous
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 301.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (140°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3NCH2CO2
Cantidad 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Índice Merck 15, 1181
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Análisis
Forma física Cristales o polvo de cristalina