Learn More
MP Biomedicals Betaína 5M (fr)
Código de producto. 15844034 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
15844034 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 15844034
Marca: MP Biomedicals 11BETA0020
Solución de betaína de grado PCR.
  • Grado de PCR.
  • Vida media:1 año.
  • Aplicaciones:Reactivo de PCR.
  • No estéril.
  • Para uso exclusivo en investigación (RUO).Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a +4°C
Descripción Vida media: 1 año
Formula Weight (peso de la fórmula) 117,15 g/mol
Para utilizar con (aplicación) Reactivo de PCR, biología molecular
Fórmula molecular (CH3)3N+CH2COO−
Cantidad 2 mL
Formulario Solución