Learn More
Betahistina, TRC
Código de producto. 30179060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30179060 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30179060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB324005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5638-76-6
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.19
Sinónimo N-Methyl-2-pyridineethanamine, 2-(2-Methylaminoethyl)pyridine, 2-(beta-Methylaminoethyl)pyridine, Methyl(2-pyridin-2-ylethyl)amine, N-Methyl-2-(2-pyridinyl)ethanamine, N-Methyl-2-(2-pyridyl)ethylamine, N-Methyl-2-pyridineethylamine, N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]amine, N-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-Methyl[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-[2-(2-Pyridyl)ethyl]-N-methylamine, NSC 42617, OBE 101, Y-G 14, [2-(2-Pyridyl)ethyl]methylamine, beta-Histine;
Nombre IUPAC N-metil-2-piridina-2-iletanola
SMILES CNCCc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betahistine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1