Learn More
Mesilato de betahistina, TRC
Código de producto. 30339195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339195 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30339195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3240032.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Fórmula molecular C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 328.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0763
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.