Learn More
Mesilato de betahistina, TRC
Código de producto. 30340036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340036 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB324003500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Fórmula molecular C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 328.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0763