Learn More
Mesilato de betahistina, Mikromol™
Código de producto. 30049428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049428 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049428 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0367.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de betahistina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Nombres de analitos o componentes Betahistine mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 328.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328,0763 g/mol