Learn More
Betahistina EP Impureza C (como trimesilato), Mikromol™
Descripción
Betahistina EP Impureza C (como trimesilato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| CAS | 2731369-07-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)etanamina |
| Mostrar más |