Learn More
Betahistina EP Impureza C (como trimesilato), Mikromol™
Código de producto. 30049859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049859 25 mg 25 miligramos
30052291 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049859 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0587.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Betahistina EP Impureza C (como trimesilato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
CAS 2731369-07-4
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 529.65
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.1222 g/mol