Learn More
Tathistina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17934265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934265 5 g 5 g
17972555 1 g 1 g
17963835 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3240015G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5579-84-0
Fórmula molecular C8 H12 N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 209.12
Sinónimo Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
Nombre IUPAC N-metil-2-piridina-2-iletanamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNCCc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betahistine dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0534
Porcentaje de pureza >95%