Learn More
Diclorhidrato de betahistina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de betahistina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betahistine dihydrochloride |
| CAS | 5579-84-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Betahistine dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-piridin-2-iletanamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |