Learn More
Diclorhidrato de betahistina-d3, TRC
Código de producto. 30341173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30341173 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30341173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32400250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betahistine-d3 Dihydrochloride
CAS 244094-72-2
Fórmula molecular C8 2H3 H9 N2 . 2 Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Pyridineethanamine, N-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9CI), Betahistine-d3 dihydrochloride, Betahistine D3 dihydrochloride (methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H/i1D3;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-piridin-2-il-N-(trideuteriometil)etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 212.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0722
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.