Learn More
Diclorhidrato de betahistina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betahistine-d3 Dihydrochloride |
| CAS | 244094-72-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H9 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridineethanamine, N-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9CI), Betahistine-d3 dihydrochloride, Betahistine D3 dihydrochloride (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-piridin-2-il-N-(trideuteriometil)etanamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0722 |