Learn More
Betahistina-d3 2HCl (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betahistine-d3 Dihydrochloride |
| CAS | 244094-72-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H9 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 2-Pyridineethanamine, N-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9 CI), Betahistine-d3 dihydrochloride, Betahistine D3 dihydrochloride (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H12N2.2 ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9 H,5,7H2,1H3;2*1 H/i1D3;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-piridin-2-il-N-(trideuteriometil)etanamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0722 g/mol |
| Mostrar más |