Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 7 % |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de poro | 150Å |
| Área de la superficie | 200 m2/g |
| Tipo | Columna para HPLC |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna HPLC analítica |
| Fase estacionaria | BetaBasic 8 |
| Mostrar más |