Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic™ 8, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10545995 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10545995 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10545995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71405014001
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Los cartuchos 8 Guard están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 7 %
pH De 2 a 9
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Área de la superficie 200 m2/g
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L7
Línea de productos Beta