Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ 18 Javelin™
Código de producto. 11563251 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11563251 2,1 mm 20 mm 5 μm paquete de 4
11508730 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11588720 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11563251 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71505022106
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria BetaBasic 18
Línea de productos Beta