Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC/MS, APCI |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Mostrar más |