Learn More
Beta-Zearalenol, TRC
Código de producto. 30041076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041076 5 mg 5 miligramos
30040967 10 mg 10 miligramos
30040711 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ2704755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71030-11-0
Fórmula molecular C18 H24 O5
Peso molecular (g/mol) 320.38
Sinónimo 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, [3S-(3R*,7R*,11E)]-, (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, (-)-β-Zearalenol, β-Zearalenol, β-trans-Zearalenol
Nombre IUPAC (2E,7S,11S)-7,15,17-trihidroxi-11-metil-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,15,17-tetraen-13-one
SMILES C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Zearalenol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1624