Learn More
Beta-zearalenol-d4 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Zearalenol-d4 |
| CAS | 1778735-09-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H20D4O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one-d4, (-)-β-Zearalenol-d4, β-trans-Zearalenol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1/i8D2,9D2 |
| SMILES | O=C1O[C@@H](C)CCC([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])CC/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C21 |
| Nombre IUPAC | (2E,7S,11S)-6,6,8,8-tetradeuterio-7,15,17-trihidroxi-11-metil-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(18),2,14,16-tetraen-13-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.4 |
| Mostrar más |