Learn More
Beta-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Tyrosine |
| CAS | 6049-54-3 |
| Fórmula molecular | C9H11NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | beta-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(CC(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0739 |