Learn More
Beta-tocoferol-d3, TRC
Código de producto. 30455978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455978 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5261322.5MG
 Artículo restringido
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Tocopherol-d3
CAS 936230-75-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 H45 D3 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol-d3, (+)- 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol-d3, (R,R,R)-β-Tocopherol-d3, D-β-Tocopherol-d3, d-β-Tocopherol-d3, β-D-Tocopherol-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1/i6D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cc(C)c2O[C@](C)(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)CCc12
Nombre IUPAC (2R)-2,8-dimetil-5-(trideuteriometil)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 419.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.3843
Porcentaje de pureza >95