Learn More
Ácido beta-tetrónico, TRC
Código de producto. 30454306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30454306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT309513500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Fórmula molecular C4 H4 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 100.073
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.016