Learn More
Ácido beta-tetrónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Tetronic Acid |
| CAS | 541-57-1 |
| Fórmula molecular | C4 H4 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2 |
| SMILES | OC1=CC(=O)OC1 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.073 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.016 |