Learn More
Beta-tetralona, TRC
Código de producto. 30420095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420095 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30420095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29856010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material beta-Tetralone
CAS 530-93-8
Fórmula molecular C10H10O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
SMILES O=C1CCc2ccccc2C1
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 146.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732