Learn More
Beta-Sitosteril Ferulato, TRC
Código de producto. 30136268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136268 50 mg 50 miligramos
30006361 5 mg 5 miligramos
30005183 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS49706550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4952-28-7
Fórmula molecular C39H58O4
Peso molecular (g/mol) 590.88
Sinónimo Ferulic Acid β-Sitosterol Ester, Sitosteryl Ferulate, β-Sitosterol Ferulate, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmast-5-en-3β-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate-β-sitosterol;
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenentrrena-3-il] 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)CC[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Sitosteryl Ferulate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H58O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h10-11,13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8-9,12,14-16,19-22,24H2,1-7H3/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.4335