Learn More
Beta-Sitosterol (Sintético), TRC
Código de producto. 17999344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17999344 10 mg 10 miligramos
17998984 1 mg 1 miligramo
17988504 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17999344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS49705010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-46-5
Fórmula molecular C29 H50 O
Peso molecular (g/mol) 414.71
Sinónimo Nimbosterol, Stigmast-5-en-3beta-ol, (-)-beta-Sitosterol, (24R)-Ethylcholest-5-en-3beta-ol, (24R)-Stigmast-5-en-3beta-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24alpha-Ethylcholesterol, Angelicin, Azuprostat, Betaprost, Cinchol, Cupreol, Harzol, Inmunicin MAYMO, NSC 18173, NSC 49083, NSC 8096, Prostasal, Quebrachol, Rhammol, Rhamnol, SKF 14463, Sito-Lande, Sitosterol, Sobatum, Stigmasta-5-en-3beta-ol, Stigmasterol, 22,23-dihydro-, delta5-Stigmasten-3beta-ol, alpha-Dihydrofucosterol, alpha-Phytosterol, beta-Sitosterin, beta-Sitosterol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Sitosterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.3862
Porcentaje de pureza >95%