Learn More
Beta-Sitosterol (purity>80%), MedChemExpress
Código de producto. 16462509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462509 1 g 1 g
16459016 100 mg 100 miligramos
16431328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0171
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Sitosterol (purity>80%)
CAS 83-46-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H50O
Cantidad 1 g
Sinónimo β-Sitosterol (purity>80%) 22,23-Dihydrostigmasterol (purity>80%)
Información de solubilidad Ethanol : 3.85 mg/mL (9.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C.[(purity>80%)]
Peso molecular (g/mol) 414.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.71
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism