Learn More
Beta-sitosterol-d7 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Sitosterol-d7 (mixture of diasteromers) |
| CAS | 2260669-28-9 |
| Fórmula molecular | C29 D7 H43 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Cholesten-24(RS)-ethyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24(R,S)-Stigmast-5-en-3β-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21?,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i2D3,3D3,19D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(CC)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-5-etil-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 421.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.4301 |