Learn More
Beta-sitosterol, con aprox. 10 % de campesterol, aprox. 75 % beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11964641 500 g Frasco de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 11964641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132725000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Sitosterol
CAS 83-46-5
Color Blanco
Pérdida por secado 3.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C29H50O
Cantidad 500 g
Condición de rotación específica − 28.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
Sinónimo beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
Clave InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 414.718
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.7
Porcentaje de pureza ≥75%
Forma física Polvo